Få mere at vide
Natriumhydrogensulfat monohydrat, reagenskvalitet
Artikelnummer. 11381339
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381339 1 kg 1kg
11361339 500 g 500g
11371339 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013799.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1029.87 DKK
    892.65 DKK / 1kg
    Spare 137.22 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10034-88-5 ∣ H3NaO5S ∣ 138,07 g/mol
Natriumhydrogensulfatmonohydrat bruges i metalefterbehandlings- og rengøringsprodukter. Det bruges til at sænke vands pH for en effektiv klorering i svømmebassiner. Det bruges også som urinforsurende middel til at reducere urinsten hos katte. Yderligere bruges det til at kontrollere udbrud af tornekrone søstjerner. Det er en primær ingrediens, der bruges til fremstilling af smykker til at rense overfladerne. Ud over dette bruges det som fødevaretilsætningsstof og tjener som et reagens til nedbrydning af basiske metaloxider ved fusion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-88-5
Molekylær formel H3NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 138.07
MDL nummer MFCD00149210
InChI nøgle JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
SMIL O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen sulfate monohydrate
Smeltepunkt ∽183 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvid krystallinsk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselig i ammoniak.
IUPAC navn natrium;hydrogensulfat;hydrat
Formel vægt 138,07 (120,06 Vandfri)
Grad Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrogen sulfate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate