Få mere at vide
Natriumhydrogensulfat monohydrat, reagenskvalitet
Beskrivelse
Natriumhydrogensulfatmonohydrat bruges i metalefterbehandlings- og rengøringsprodukter. Det bruges til at sænke vands pH for en effektiv klorering i svømmebassiner. Det bruges også som urinforsurende middel til at reducere urinsten hos katte. Yderligere bruges det til at kontrollere udbrud af tornekrone søstjerner. Det er en primær ingrediens, der bruges til fremstilling af smykker til at rense overfladerne. Ud over dette bruges det som fødevaretilsætningsstof og tjener som et reagens til nedbrydning af basiske metaloxider ved fusion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydrogen sulfate monohydrate |
| Smeltepunkt | ∽183 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvid krystallinsk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløselig i ammoniak. |
| IUPAC navn | natrium;hydrogensulfat;hydrat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium hydrogen sulfate monohydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate