Få mere at vide
Sodium hippurate, 96%
Artikelnummer. p-7081659
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11429243
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11723.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 532-94-5 | C9H8NNaO3 | 201.157 g/mol
Det kan være en nyttig urinbiomarkør for visse kræftformer såsom mavekræft og oxidativt stress.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det kan være en nyttig urinbiomarkør for
visse kræftformer, såsom mavekræft og oxidativt stress.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-94-5
Molekylær formel C9H8NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 201.157
MDL nummer MFCD00002693
InChI nøgle ZBCAZEFVTIBZJS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hippurate, hippuric acid sodium salt, sodium 2-benzamidoacetate, n-benzoylglycine sodium salt, glycine, n-benzoyl-, monosodium salt, ccris 5812, hippuric acid, monosodium salt, glycine, n-benzoyl-, sodium salt 1:1, hippurate sodium, benzoylaminoacetic acid sodium salt
PubChem CID 516953
IUPAC navn natrium;2-benzamidoacetat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hippurate
Analyseprocentområde 96%
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 201.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Powder or Lumps