Få mere at vide
Natriumhippurat, 96%
Artikelnummer. 11429243
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429243 50 g 50g
11439243 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429243 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11723.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 532-94-5 | C9H8NNaO3 | 201,157 g/mol
Det kan være en nyttig urinbiomarkør for visse kræftformer såsom mavekræft og oxidativt stress.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det kan være en nyttig urinbiomarkør for
visse kræftformer, såsom mavekræft og oxidativt stress.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-94-5
Molekylær formel C9H8NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 201.157
MDL nummer MFCD00002693
InChI nøgle ZBCAZEFVTIBZJS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hippurate, hippuric acid sodium salt, sodium 2-benzamidoacetate, n-benzoylglycine sodium salt, glycine, n-benzoyl-, monosodium salt, ccris 5812, hippuric acid, monosodium salt, glycine, n-benzoyl-, sodium salt 1:1, hippurate sodium, benzoylaminoacetic acid sodium salt
PubChem CID 516953
IUPAC navn natrium;2-benzamidoacetat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hippurate
Analyseprocentområde 96%
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 201.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Powder or Lumps