Få mere at vide
Natriumhexanoat, 99%
Artikelnummer. 10585100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10585100 10 g 10g
10038289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10585100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437540100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-03-2027
CAS: 10051-44-2 ∣ C6H11NaO2 ∣ 138,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10051-44-2
Molekylær formel C6H11NaO2
Molekylvægt (g/mol) 138.14
MDL nummer MFCD00059056
InChI nøgle UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hexanoate, sodium caproate, hexanoic acid, sodium salt, hexanoic acid sodium salt, sodium capronate, sodium n-caproate, sodium n-hexanoate, unii-e00cg11s66, caproic acid sodium salt, hexanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 4087444
IUPAC navn natrium; hexanoat
SMIL [Na+].CCCCCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexanoate
Smeltepunkt 231,2 °C til 233,8 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 2% maks. ()
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Formel vægt 138.14
Procent renhed 99%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hexanoate, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.