missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Diethyldithiocarbamate-d10, TRC

Artikelnummer. 30415590
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415590 25 mg
30412783 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30415590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS62420225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1261395-23-6
Molekylær formel C5D10NNaS2
Molekylvægt (g/mol) 181.32
Synonym N,N-Diethyl-carbamodithioic Acid-d10 Sodium Salt, Diethyldithio-carbamic Acid-d10 Sodium Salt, Dithiocarb-d10, Dithiocarb-d10 sodium, Ditiocarb-d10 sodium, Imuthiol-d10, Kupral-d10, Soxinol ESL-d10, Thiocarb-d10
SMIL S=C(S[Na])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Diethyldithiocarbamate-d10
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11NS2.Na/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D2;
Formel vægt 181.078
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.