Få mere at vide
Sodium Diethyldithiocarbamate-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Diethyldithiocarbamate-d10 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NS2.Na/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| Formel vægt | 181.078 |