CAS RN 1261395-23-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Sodium Diethyldithiocarbamate-d10, TRC
CAS: 1261395-23-6 Molekylær formel: C5D10NNaS2 Molekylvægt (g/mol): 181.32 Synonym: N,N-Diethyl-carbamodithioic Acid-d10 Sodium Salt,Diethyldithio-carbamic Acid-d10 Sodium Salt,Dithiocarb-d10,Dithiocarb-d10 sodium,Ditiocarb-d10 sodium,Imuthiol-d10,Kupral-d10,Soxinol ESL-d10,Thiocarb-d10 SMIL: S=C(S[Na])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]