Få mere at vide
Sodium Dibromomethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dibromomethanesulfonate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Br2O3S.Na/c2-1(3)7(4,5)6;/h1H,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 273.7911 |