CAS RN 859073-88-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Sodium Dibromomethanesulfonate, TRC
CAS: 859073-88-4 Molekylær formel: CHBr2NaO3S Molekylvægt (g/mol): 275.88 Synonym: 1,1-Dibromomethanesulfonic Acid Sodium Salt IUPAC navn: sodium;dibromomethanesulfonate SMIL: [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(Br)Br