missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Dibromomethanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 17911475
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17911475 10 mg
17972485 50 mg
17964695 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17911475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS62411010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 859073-88-4
Molekylær formel CHBr2NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 275.88
Synonym 1,1-Dibromomethanesulfonic Acid Sodium Salt
IUPAC navn sodium;dibromomethanesulfonate
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(Br)Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Dibromomethanesulfonate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/CH2Br2O3S.Na/c2-1(3)7(4,5)6;/h1H,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Formel vægt 273.7911
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.