Få mere at vide
Sodium chlorate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
Maximum level of impurities: Insoluble matter 0.005%, BrO3 0.015%, Cl 0.005%, SO4 0.001%, Heavy metals (as Pb) 0.001%, Fe 5ppm, Ca 0.002%, Mg 0.002%, K 0.01%
379.86 DKK - 2432.87 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 7775-09-9 |
|---|---|
| Molekylær formel | ClNaO3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.44 |
| MDL nummer | MFCD00003479 |
| InChI nøgle | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| Synonym | sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| PubChem CID | 516902 |
| ChEBI | CHEBI:65242 |
| IUPAC navn | sodium;chlorate |
| SMIL | [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
11448600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.22 |
100g |
379.86 DKK
100g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
11458600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.36 |
500g |
798.52 DKK
500g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
11468600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.A3 |
2432.87 DKK
2kg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| ClNaO3 | |
| MFCD00003479 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| CHEBI:65242 | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
Tekniske data
| Sodium chlorate | |
| 7775-09-9 | |
| ClNaO3 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
| sodium;chlorate | |
| 516902 | |
| 106.45 | |
| Odorless |
| For analysis ACS | |
| 99% min. | |
| MFCD00003479 | |
| Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia. | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] | |
| 106.44 | |
| CHEBI:65242 | |
| ACS | |
| 2.5 g/cm3 at 20°C |
Sikkerhed og håndtering
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P280-P283-P301+P312-P306+P360-P314-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-887-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
- Sodium chlorate
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 1
Faresætning
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorate