Få mere at vide
Natriumklorat, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Natriumklorat bruges til at fremstille klordioxid i papirmasse- og papirindustrien. Det anvendes til blegning af træmasse for at fremstille miljøvenlige og kvalitetshvide papirprodukter. Det bruges også til at producere andre perkloratforbindelser i industrien.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chlorate |
| Smeltepunkt | 248 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99% min. |
| Tæthed | 2.5 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, glycerol, hydrazin, acetone og methanol. Let opløselig i ethanol og ammoniak. |
| Vis mere |