Få mere at vide
Sodium chlorate, 99% min, Thermo Scientific™
292.54 DKK - 1449.65 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-09-9
Molekylær formel ClNaO3
Molekylvægt (g/mol) 106.44
MDL nummer MFCD00003479
InChI nøgle YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
IUPAC navn sodium;chlorate
SMIL [O-]Cl(=O)=O.[Na+]
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11377857
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.22
100g
292.54 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11367857
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.A1
1kg
428.36 DKK
1kg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11387857
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.D9
5 x 1kg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1611.96 DKK
1449.65 DKK / 5kg
Spare 162.31 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
7775-09-9
106.44
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
516902
sodium;chlorate
ClNaO3
MFCD00003479
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
CHEBI:65242
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Sodium chlorate
99% min.
MFCD00003479
Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
106.44
CHEBI:65242
Odorless
2.5 g/cm3
7775-09-9
ClNaO3
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
sodium;chlorate
516902
106.45
Colorless granules
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P280-P283-P301+P312-P306+P360-P314-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-887-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater