Få mere at vide
Natriumchlorat, 99% min
Artikelnummer. 11377857
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377857 100 g 100g
11367857 1 kg 1kg
11387857 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11377857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014267.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7775-09-9 ∣ ClNaO3 ∣ 106,44 g/mol
Natriumklorat bruges til at fremstille klordioxid i papirmasse- og papirindustrien. Det anvendes til blegning af træmasse for at fremstille miljøvenlige og kvalitetshvide papirprodukter. Det bruges også til at producere andre perkloratforbindelser i industrien.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-09-9
Molekylær formel ClNaO3
Molekylvægt (g/mol) 106.44
MDL nummer MFCD00003479
InChI nøgle YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
IUPAC navn sodium chlorate
SMIL [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chlorate
Smeltepunkt 248 °C
Farve Farveløs
Fysisk form Granuler
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Udseende Farveløse granuler
Analyseprocentområde 99% min.
Tæthed 2,5 g/cm3
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, glycerol, hydrazin, acetone og methanol. Let opløselig i ethanol og ammoniak.
Formel vægt 106.45
Procent renhed ≥99%
Grad Ubedømt