Få mere at vide
Sodium Channel inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivelse
Sodium Channel inhibitor1, one of 3-Oxoisoindoline-1-carboxamides, is a novel and selective voltage-gated sodium channel for pain treatment.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Channel inhibitor 1 |
| CAS | 1198117-23-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H19F4N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (211.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1N(CCC2=NC=CC=C2)C(C3=C1C(F)=CC=C3)=O)NCC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.42 |
| Formel vægt | 473.42 |
| Vis mere |