Få mere at vide
Sodium carbonate, ACS primary standard, 99.95-100.05% (dried basis) Artikelnummer.: 11367698
compliance-icons
Sodium carbonate, ACS primary standard, 99.95-100.05% (dried basis)
Artikelnummer. p-4407869
100 g, 100g
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11367698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033377.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
Natriumcarbonat bruges almindeligvis som en uorganisk base og en bufferkomponent i flere syntetiske organiske omdannelser i både kemiske industrier og forskningslaboratorier. Ofte brugt som en elektrolyt, fungerer natriumcarbonat som en meget god leder i elektrolyseprocessen. Udover at blive brugt som et almindeligt kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, bruges det også som et blødgøringsmiddel til vask, forarbejdning af træmasse, rengøringsmidler og fremstilling af glas. Det kan bruges til standardisering af syrer og kvalitativ test af kationer. Ved farvning med fiberreaktive farvestoffer anvendes natriumcarbonat til at sikre en korrekt kemisk binding af farvestoffet med cellulosefibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay sodaVis mereVis mindre
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate
Navn note ACS primary standard
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.95 to 100.05%
Beilstein 4154566
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates.
IUPAC navn dinatriumcarbonat
Formel vægt 105.99
Grad ACS-reagens
Brydningsindeks 1.535
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.53 g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ16L035 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer033377.36,033377.22
PartinummerU19K025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/09/2024 Artikelnummer033377.36,033377.22
PartinummerR31K040 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer033377.36,033377.22
PartinummerU09J029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/08/2023 Artikelnummer033377.36,033377.22
PartinummerW09H084 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2022 Artikelnummer033377.36,033377.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sodium carbonate, ACS primary standard, 99.95-100.05% (dried basis) >