Få mere at vide
Natriumcarbonat, ACS primærstandard, 99,95-100,05% (tørret basis)
Artikelnummer. 11357698
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357698 500 g 500g
11367698 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033377.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 497-19-8 ∣ CNa2O3 ∣ 105,99 g/mol
Natriumcarbonat bruges ofte som en uorganisk base og bufferkomponent i flere syntetiske organiske omdannelser i både kemiske industrier og forskningslaboratorier. Natriumcarbonat bruges ofte som elektrolyt og fungerer som en meget god leder i elektrolyseprocessen. Udover at blive brugt som et almindeligt kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, anvendes det også som vandblødgører til vask, bearbejdning af træmasse, rengøringsmidler og fremstilling af glas. Det kan bruges til standardisering af syrer og kvalitativ testning af kationer. Ved farvning med fiberreaktive farvestoffer anvendes natriumcarbonat for at sikre korrekt kemisk binding af farvestoffet med cellulosefibre.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate
Navn note ACS primærstandard
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Brydningsindeks 1.535
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,95 til 100,05%
Tæthed 2.53 g/mL
Beilstein 4154566
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i AQ. alkohol. Uopløseligt i kulstofdisulfid, acetone og alkylacetater.
IUPAC navn dinatrium;carbonat
Formel vægt 105.99
Procent renhed ≥99.95%
Grad ACS/Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.