Få mere at vide
Sodium Butyrate-13C4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Butyrate-13C4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1; |
| Formel vægt | 114.0478 |