CAS RN 312623-84-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Sodium Butyrate-13C4, TRC
CAS: 312623-84-0 Molekylær formel: 13C4H7NaO2 Molekylvægt (g/mol): 114.06 Synonym: Butanoic-13C4 acid, sodium salt (9CI),Sodium butanoate-1,2,3,4-13C4,Butanoic-1,2,3,4-13C4 acid sodium salt,Sodium butanoate-13C4 SMIL: [13CH3][13CH2][13CH2][13C](O[Na])=O