Få mere at vide
Natriumbisulfat, Monohydrat, Krystal, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508144 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkode Mængde Emballage Förpackningsstorlek
15508144 500 g Poly flaske 500g
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15508144 missing translation for 'mfr' Avantor J.T.Baker missing translation for 'supplierNo' 353401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-88-5
Molekylær formel H3NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 138.07
MDL nummer MFCD00149210
InChI nøgle JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
SMIL O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bisulfate
Navn note Monohydrat
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
IUPAC navn natrium;hydrogensulfat;hydrat
Formel vægt 138.07
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.10kg