Få mere at vide
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Bisulfate Monohydrate |
| Smeltepunkt | 58°C |
| Farve | White |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | NaHSO4 · H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 138.08g/mol |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | ReagentPlus |
| Emballage | Poly Bottle |
| Vis mere |