Få mere at vide
Natriumbisulfat monohydrat, 99 %, til analyse
Artikelnummer. 12644937 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12644937 10 kg Plast tromle 10kg
12624937 500 g Glasflaske -
12612680 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12644937 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3360.00 DKK
    3149.30 DKK / 10kg
    Spare 210.70 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10034-88-5 ∣ H3NaO5S ∣ 138,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-88-5
Molekylær formel H3NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 138.07
MDL nummer MFCD00149210
InChI nøgle JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
SMIL O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bisulfate monohydrate
Smeltepunkt 58,0 °C
Fysisk form Klæbende krystaller
Mængde 10 kg
Emballage Plast tromle
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NaHSO4·H2O
Merck Index 15,8722
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 670 g/L. Andre opløseligheder: nedbrydes af alkohol til natriumsulfat og h2so4
IUPAC navn natriumhydrat hydrogensulfat
Formel vægt 138.08
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Vis mere Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.