Få mere at vide
Natriumbisulfat monohydrat, 99 %, til analyse
Artikelnummer. 12624937 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12624937 500 g Glasflaske -
12612680 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
12644937 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12624937 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125005000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 DKK
    326.65 DKK / 500g
    Spare 62.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10034-88-5 ∣ H3NaO5S ∣ 138,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-88-5
Molekylær formel H3NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 138.07
MDL nummer MFCD00149210
InChI nøgle JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
SMIL O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bisulfate monohydrate
Smeltepunkt 58,0 °C
Fysisk form Klæbende krystaller
Mængde 500 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NaHSO4·H2O
Merck Index 15,8722
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 670 g/L. Andre opløseligheder: nedbrydes af alkohol til natriumsulfat og h2so4
IUPAC navn natrium;hydrogensulfat;hydrat
Formel vægt 138.08
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.