Få mere at vide
Natriumbisulfatmonohydrat, 99%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12612680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12612680 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
12624937 500 g Glasflaske -
12644937 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12612680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125000025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10034-88-5 | H3NaO5S | 138.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-88-5
Molekylær formel H3NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 138.07
MDL nummer MFCD00149210
InChI nøgle JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
SMIL O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bisulfate monohydrate
Smeltepunkt 58.0°C
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NaHSO4·H2O
Merck Index 15,8722
Opløselighedsinformation Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4
IUPAC navn natriumhydrat hydrogensulfat
Formel vægt 138.08
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.