Få mere at vide
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, ren, 2M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10379150
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, ren, 2M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10379150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
800 mL, AcroSeal™ Glasflaske, 800ml
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
800ml
Artikelnummer. 10379150
Brand: Thermo Scientific Acros 277858000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Farve Orange til Brun
Navn note 2M Solution in THF
CAS 1070-89-9, 109-99-9
Molekylær formel C6H18NNaSi2
Lineær formel [(CH3)3Si]2NNa
MDL nummer MFCD00009835
Fieser 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Tæthed 0.9160g/mL
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
InChI nøgle WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
IUPAC navn natrium;bis(trimethylsilyl)azanid
Molekylvægt (g/mol) 183.377
PubChem CID 2724254
Formel vægt 183.38
Procent renhed 38 to 42%
Grad Ren
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.916
Mængde 800 mL
Flammepunkt −21°C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0472832 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/05/2025 Artikelnummer277851000,277858000
PartinummerA0464436 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/07/2024 Artikelnummer277851000,277858000
PartinummerA0446818 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/11/2023 Artikelnummer277851000,277858000
PartinummerA0395092 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer277851000,277858000
PartinummerA0435497 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer277851000,277858000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, ren, 2M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals >