Få mere at vide
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, ren, 2M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10053530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
800 ml
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10053530 100 ml AcroSeal™ Glasflaske -
10379150 800 ml AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10053530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277851000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Farve Orange til Brun
Navn note 2M Solution in THF
CAS 1070-89-9, 109-99-9
Molekylær formel C6H18NNaSi2
Lineær formel [(CH3)3Si]2NNa
MDL nummer MFCD00009835
Fieser 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Tæthed 0.9160g/mL
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
InChI nøgle WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
IUPAC navn natrium;bis(trimethylsilyl)azanid
Molekylvægt (g/mol) 183.377
PubChem CID 2724254
Formel vægt 183.38
Procent renhed 38 to 42%
Grad Ren
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.916
Mængde 100 ml
Flammepunkt −21°C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.