Få mere at vide
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, 98%
Artikelnummer. p-7042933
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 15486389
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64449.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6018-19-5 | C7H10NNaO5 | 211.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6018-19-5
Molekylær formel C7H10NNaO5
Molekylvægt (g/mol) 211.149
MDL nummer MFCD00151044
InChI nøgle GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-aminosalicylate dihydrate, sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, parasal sodium, 4-aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, unii-s38b9w6axw, aminosalicylate sodium, sodium aminosalicylate, sodium p.a.s., s38b9w6axw, aminosalicylate sodium usp
PubChem CID 16211148
IUPAC navn natrium;4-amino-2-hydroxybenzoat;dihydrat
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)[O-].O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Smeltepunkt 250°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 211.14 (175.12ahy)
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver