Få mere at vide
Natrium 4-aminosalicylat dihydrat, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 4-aminosalicylate dihydrate |
| Smeltepunkt | 250 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Formel vægt | 211.14 (175.12ahy) |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |