Få mere at vide
Sodium 4-aminohippurate hydrate, 98%
Artikelnummer. 11422438
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422438 5 g 5g
11432438 25 g 25g
11442438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15775.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 206658-83-5 | C9H10N2NaO3+ | 217.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206658-83-5
Molekylær formel C9H10N2NaO3+
Molekylvægt (g/mol) 217.18
MDL nummer MFCD00150723
InChI nøgle UNZMYCAEMNVPHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminohippurate sodium
PubChem CID 57465078
IUPAC navn sodium;2-[(4-aminobenzoyl)amino]acetic acid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 4-aminohippurate hydrate
Smeltepunkt 123°C to 127°C
Mængde 5 g
Formel vægt 216.17 (Anhydrous)
Procent renhed 98%