Få mere at vide
Natrium3-nitrobenzoat, 94%, kan indeholde op til ca. 10% vand
Description
Natrium 3-nitrobenzoat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natrium 3-nitrobenzoat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 3-nitrobenzoate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Assay Procent Noter | kan indeholde op til≈ 10% vand |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 4166479 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 189.1 |
| Procent renhed | 94% |