Få mere at vide
Natrium3-nitrobenzoat, 94%, kan indeholde op til ca. 10% vand
Artikelnummer. 11302407
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302407 100 g 100g
11312407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10028.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 827-95-2 | C7H4NNaO4 | 189,10 g/mol
Natrium 3-nitrobenzoat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium 3-nitrobenzoat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-95-2
Molekylær formel C7H4NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 189.10
MDL nummer MFCD00150535,MFCD00051097
InChI nøgle MUADFEZFSKAZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-nitrobenzoate, 3-nitrobenzoic acid sodium salt, benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-i1eq837b3j, m-nitrobenzoic acid sodium salt, sodium m-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt 1:1, 3-nitrobenzoic acid, sodium salt, acmc-209pqe, dsstox_cid_24733
PubChem CID 70014
IUPAC navn natrium;3-nitrobenzoat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 3-nitrobenzoate
Smeltepunkt >300°C
Assay Procent Noter kan indeholde op til≈ 10% vand
Mængde 100 g
Beilstein 4166479
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 189.1
Procent renhed 94%