missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Natrium 3-Mercapto-1-propansulfonat (>90%), TRC

Artikelnummer. 30428481
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428481 100 g
30416065 25 g
30410130 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS808783100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17636-10-1
Molekylær formel C3H7NaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 178.21
Synonym 3-Mercapto-1-propanesulfonic Acid monosodium Salt, 3-Mercaptopropanesulfonic Acid, Sodium Salt, Asta 7100, MPS, Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate, Sodium 3-mercaptopropanesulfonate, Sodium 3-mercaptopropylsulfonate, Sodium gamma-mercaptopropanesulfonate
IUPAC navn natrium; 3-sulfanylpropan-1-sulfonat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCS

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Formel vægt 177.9734
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.