Få mere at vide
Natrium 3-Mercapto-1-propansulfonat (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 177.9734 |