Få mere at vide
Natrium 2,4-pentanedionat hydrat, 94%
Beskrivelse
Natrium 2,4-pentandionathydrat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, vand/fugt, syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2,4-pentanedionate hydrate |
| Smeltepunkt | 228 °C til 230 °C |
| Mængde | 250 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 122.11 (Vandfri) |
| Procent renhed | 95% |