Få mere at vide
Soda lime, ACS Artikelnummer.: 11368038
Soda lime, ACS
Artikelnummer. 11368038
2.5 kg, 2.5kg
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11368038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036596.A4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
Sodakalks evne til at absorbere kuldioxid gør det værdifuldt i medicinske og kirurgiske erhverv. Det bruges også som kraftigt tørremiddel eller tørremiddel til kommerciel og industriel brug. Det er også nyttigt til konstruktion af gasmasker. Det spiller en væsentlig rolle for måling af jordens CO 2 efflux ved absorption. Det er også nyttigt til direkte måling af opløst CO 2 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8006-28-8
Molekylær formel CaHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 96.074
MDL nummer MFCD00134094
InChI nøgle HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 66545795
IUPAC navn natrium;oxocalcium;hydroxid
SMIL [OH-].O=[Ca].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Soda Lime
Fysisk form 4-8 mesh
Materiale Soda Lime
Mængde 2.5 kg
Maskestørrelse 4 to 8
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Grad ACS-reagens
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerS18L025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/06/2025 Artikelnummer036596.36,036596.A4
PartinummerU21K044 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/09/2024 Artikelnummer036596.36,036596.A4
PartinummerQ22K005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer036596.36,036596.A4
PartinummerN20K025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/03/2024 Artikelnummer036596.36,036596.A4
PartinummerX03J043 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/10/2023 Artikelnummer036596.36,036596.A4
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Soda lime, ACS >