Få mere at vide
Soda lime, ACS
Beskrivelse
Sodakalks evne til at absorbere kuldioxid gør det værdifuldt i medicinske og kirurgiske erhverv. Det bruges også som kraftigt tørremiddel eller tørremiddel til kommerciel og industriel brug. Det er også nyttigt til konstruktion af gasmasker. Det spiller en væsentlig rolle for måling af jordens CO 2 efflux ved absorption. Det er også nyttigt til direkte måling af opløst CO 2 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Soda Lime |
| Fysisk form | 4-8 mesh |
| Materiale | Soda Lime |
| Mængde | 500 g |
| Maskestørrelse | 4 til 8 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Grad | ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
- Soda lime
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydroxide