Få mere at vide
Sobetirome, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468787
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16468787 5 mg -
16452327 50 mg -
16406198 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16468787 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14823
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Sobetirome (GC-1) is a thyroid hormone receptor β (TRβ)-specific agonist which bind selectively to TRβ-1 with an EC50 of 0.16 μM.
Sobetirome (GC-1) is a thyroid hormone receptor β (TRβ)-specific agonist which bind selectively to TRβ-1 with an EC50 of 0.16 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sobetirome
CAS 211110-63-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24O4
Mængde 5 mg
Synonym GC-1 QRX-431
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)COC1=CC(C)=C(CC2=CC=C(O)C(C(C)C)=C2)C(C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 328.4
Formel vægt 328.4
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism