missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SNRNP25 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
| Antigen | SNRNP25 |
|---|---|
| Koncentration | 300 μg/mL |
| Applikationer | Immunohistochemistry, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
30237971
|
Proteintech
19890-1-AP-20UL |
20 μL |
1082.11 DKK
20µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
30237184
|
Proteintech
19890-1-AP-150UL |
150 μL |
3059.75 DKK
150µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
The SNRNP25 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SNRNP25. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SNRNP25 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.Tekniske data
| SNRNP25 | |
| Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| C16orf33; FLJ22940 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 300 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 79622 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel