Få mere at vide
SNAP47 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3675.00 DKK
Tekniske data
Antigen SNAP47
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18239972
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-56894
100 μL
3675.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
SNAP47 Polyclonal specifically detects SNAP47 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
SNAP47
Polyclonal
Rabbit
Q5SQN1
116841
Synthetic peptides corresponding to C1ORF142 The peptide sequence was selected from the middle region of C1ORF142 (NP_444280). Peptide sequence TALHLQTSLPALSEADTQELTQILRRMKGLALEAESELERQDEALDGVAA.
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
C1orf142, Epididymis luminal protein 170, FLJ12517, HEL170, SNAP-47chromosome 1 open reading frame 142, SVAP1DKFZp686M10160, Synaptosomal-associated 47 kDa protein, synaptosomal-associated protein 47, synaptosomal-associated protein, 47kDa
SNAP47
IgG
52.5 kDa
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater