Få mere at vide
SNAP29 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3675.00 DKK
Tekniske data
Antigen SNAP29
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18260146
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-79769
100 μL
3675.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
SNAP29 Polyclonal specifically detects SNAP29 in Rat samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
SNAP29
Polyclonal
Rabbit
NP_446262
9342
The immunogen for this antibody is Snap29. Peptide sequence NSIKSVFGGFINYFKSKPVEPPPEQNGSIVPQPSSRLKEAINTSKDQESK.
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
CEDNIKSoluble 29 kDa NSF attachment protein, SNAP-29FLJ21051, synaptosomal-associated protein 29, synaptosomal-associated protein, 29kD, synaptosomal-associated protein, 29kDa, Vesicle-membrane fusion protein SNAP-29
SNAP29
IgG
29 kDa
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater