Få mere at vide
SN 6, MedChemExpress
Beskrivelse
SN 6 is a selective Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor, and inhibits 45Ca2+ uptake by NCX1, NCX2, and NCX3, with IC50s of 2.9, 16, and 8.6 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SN 6 |
| CAS | 415697-08-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H22N2O5S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (155.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCOC(C(CS1)NC1CC2=CC=C(OCC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)C=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.46 |
| Formel vægt | 402.46 |
| Vis mere |