Få mere at vide
Gibco™ Smooth Muscle Growth Supplement (SMGS)
Artikelnummer. 10114733 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10114733 25 ml 25ml
1 options
Artikelnummer. 10114733 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. S00725
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Smooth Muscle Growth Supplement (SMGS)
En steril, koncentreret (20X) opløsning beregnet til brug med Medium 231 til dyrkning af menneskelige glatte muskelceller. Hver 25 ml flaske SMGS indeholder alle de vækstfaktorer, hormoner og vævsekstrakter, der er nødvendige for dyrkning af menneskelige glatte muskelceller, og er den korrekte mængde supplement til en 500 ml flaske basal Medium 231.
Når en 500 ml flaske med medium suppleres med SMGS, er slutkoncentrationerne af komponenterne i det supplerede medium:
  • Føtalt bovint serum (4,9 % v/v)
  • Human basal fibroblast vækstfaktor (2 ng/ml)
  • Human epidermal vækstfaktor (0,5 ng/ml)
  • Heparin (5 ng/ml)
  • Rekombinant human insulinlignende vækstfaktor-I (2 g/μml)
  • BSA (0,2 μg/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C).
    Celletype Glatte muskelceller
    Koncentration 20 X
    Produkttype Væksttilskud
    Sterilitet Steril
    Produktlinje Kaskadebiologika
    Mængde 25 ml
    Forsendelsestilstand Tøris
    Arter ADN