Få mere at vide
SMI-16a, MedChemExpress
Beskrivelse
SMI-16a is a selective Pim kinase inhibitor with IC50 values of 0.15, 0.02 and 48 μM for Pim1, Pim2 and PC3 cells, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SMI-16a |
| CAS | 587852-28-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H13NO3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | PIM1/2 Kinase Inhibitor VI |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (379.78 mM) |
| SMIL | O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CC=C(OCCC)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.31 |
| Vis mere |