Få mere at vide
SMER28, MedChemExpress
Beskrivelse
SMER28 is a positive regulator of autophagy acting via an mTOR-independent mechanism. SMER28 prevents the accumulation of amyloid beta peptide.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SMER28 |
| CAS | 307538-42-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H10BrN3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (121.16 mM) |
| SMIL | C=CCNC1=C2C=C(Br)C=CC2=NC=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.12 |
| Formel vægt | 264.12 |
| Vis mere |