Description
pDSG-IBA vektorer til MEXi pattedyrsekspressionssystem
- Lille forbigående ekspressionsvektor specielt udviklet til brug i kombination med MEXi pattedyrsekspressionssystem.
- Designet til højt niveau stabilt og ikke-replikativ forbigående udtryk i de fleste pattedyrværter, der indeholder følgende elementer:
- Human cytomegalovirus (CMV) øjeblikkelig-tidlig promotor til ekspression på højt niveau i en bred vifte af pattedyrceller
- Episomal replikation gennem Epstein Barr Virus replikationsorigin (oriP) kræver kromosomalt udtrykt nuklear antigen kodet af EBNA-1
- Ampicillinresistens og ColE1-replikationsorigin (pUC) til formering i E. coli i et højt plasmidkopiantal
Bemærk venligst, at kloning i pDSG-IBA-acceptor-vektorer obligatorisk kræver restriktionsenzymet Esp3I, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Ud over den direkte kloning af genet af interesse i pDSG-IBA vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt Entry-Vector mulig.
Specifications
Specifications
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Markør Gene | Ampicillin |
| Promotor | CMV |
| Produkttype | Vektor |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Geneticin™ (G-418) |
| Indhold og opbevaring | Anbefalet: °2 C til °8 C til hyppig brug, -°20 C til langtidsopbevaring |
| Arter | Pattedyr |
| Protein tag | Umærket |
| Kloningsmetode | Direkte kloning |
| Koncentration | 250 ng/μ L |
| Show More |