Få mere at vide
IBA Lifesciences pDSG-IBA Small Mammalian Expression Vector
GREENER_CHOICE
Product Code. 15613888 Shop All IBA Lifesciences Products
Change view
Click to view available options
Vektor:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAWt1
pDSG-IBAWt2
Protein tag:
Hans tag (6x), Strep-tag II
Twin-Strep-tag
Umærket
Unit Size:
5µg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Vektor Protein tag unitSize
15613888 pDSG-IBA102 Twin-Strep-tag 5µg
15603888 pDSG-IBA45 Hans tag (6x), Strep-tag II 5µg
15623888 pDSG-IBA103 Twin-Strep-tag 5µg
15633888 pDSG-IBA104 Twin-Strep-tag 5µg
15643888 pDSG-IBA105 Twin-Strep-tag 5µg
15663878 pDSG-IBAWt1 Umærket 5µg
15673878 pDSG-IBAWt2 Umærket 5µg
15693878 pDSG-IBA43 Hans tag (6x), Strep-tag II 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15613888 Supplier IBA Lifesciences Supplier No. 55219001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til proteinekspression for HEK293E-celler fra pattedyr (MEXi 293E-celler). IBA Lifesciences GmbH Small Mammalian Expression Vector er en lille transient ekspressionsvektor specielt udviklet til brug i kombination med MEXi pattedyrsekspressionssystem.
pDSG-IBA vektorer til MEXi pattedyrsekspressionssystem
  • Lille forbigående ekspressionsvektor specielt udviklet til brug i kombination med MEXi pattedyrsekspressionssystem.
  • Designet til højt niveau stabilt og ikke-replikativ forbigående udtryk i de fleste pattedyrværter, der indeholder følgende elementer:
    • Human cytomegalovirus (CMV) øjeblikkelig-tidlig promotor til ekspression på højt niveau i en bred vifte af pattedyrceller
    • Episomal replikation gennem Epstein Barr Virus replikationsorigin (oriP) kræver kromosomalt udtrykt nuklear antigen kodet af EBNA-1
    • Ampicillinresistens og ColE1-replikationsorigin (pUC) til formering i E. coli i et højt plasmidkopiantal
Bemærk venligst, at kloning i pDSG-IBA-acceptor-vektorer obligatorisk kræver restriktionsenzymet Esp3I, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Ud over den direkte kloning af genet af interesse i pDSG-IBA vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt Entry-Vector mulig.
Specifications
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Markør Gene Ampicillin
Promotor CMV
Produkttype Vektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Indhold og opbevaring Anbefalet: °2 C til °8 C til hyppig brug, -°20 C til langtidsopbevaring
Arter Pattedyr
Protein tag Twin-Strep-tag
Kloningsmetode Direkte kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Primer Forward
Mængde 5μ g
Vektor pDSG-IBA102
Til brug med (applikation) BM40 sekretionssignal