Få mere at vide
3M™ Safety-Walk™ Skridsikre universaltape, serie 600
Mineralbelagt, skridsikkert materiale har en meget holdbar overflade. Lavprofildesign hjælper med at reducere snublefare.
Brand:  3M™ Safety-Walk™ 7100001946
1634.85 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17108680
  • 2460.00 DKK / 1 rulning
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Anti-slip tape til områder med lette til tunge skotrafik
  • Slibepartikler af høj kvalitet for at sikre langvarig friktion i enhver applikation
  • Meget holdbar overflade modstår belastningen af udstyrstrafik
  • Højtydende, trykfølsomt klæbemiddel til nem påføring
  • Brugerdefinerede former og størrelser er også tilgængelige
  • NFSI High Traction-certificering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
18.3 m x 102 mm
Lette til tunge trafikområder
1 stk.
102 mm
Klarhed
Mineralbelagt
18.3 m
4 tommer
Trykfølsomt klæbemiddel
Floor Tape
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ Safety-Walk™ Skridsikre universaltape, serie 600 > 102 mm, gennemsigtig