Få mere at vide
3M™ Safety-Walk™ Skridsikre universaltape, serie 600
Artikelnummer. p-7213721
Skift visning
Farve:
Gul
Klarhed
Sort
Bredde (metrisk):
19 mm
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
508 mm
914 mm
Pakningsstørrelse:
4 ruller
Pakke med 2
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (metrisk) unitSize
17108690 Sort 19 mm -
17118780 Klarhed 19 mm 4 ruller
17148760 Klarhed 152 mm -
17128680 Sort 305 mm -
17158760 Klarhed 305 mm -
17138780 Gul 305 mm -
17128790 Sort 508 mm -
17158680 Sort 914 mm -
17128780 Gul 19 mm -
17158700 Sort 25 mm -
17168590 Klarhed 25 mm -
17188600 Gul 25 mm -
17118560 Klarhed 51 mm Pakke med 2
17198670 Gul 51 mm -
17108680 Klarhed 102 mm -
17188680 Sort 152 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 17108690 Leverandør 3M™ Safety-Walk™ Leverandørnr. 7100032939
Mineralbelagt, skridsikkert materiale har en meget holdbar overflade. Lavprofildesign hjælper med at reducere snublefare.
  • Anti-slip tape til områder med lette til tunge skotrafik
  • Slibepartikler af høj kvalitet for at sikre langvarig friktion i enhver applikation
  • Meget holdbar overflade modstår belastningen af udstyrstrafik
  • Højtydende, trykfølsomt klæbemiddel til nem påføring
  • Brugerdefinerede former og størrelser er også tilgængelige
  • NFSI High Traction-certificering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 18.3 m x 19 mm
Slutte Mineralbelagt
Til brug med (applikation) Lette til tunge trafikområder
Længde (engelsk) 60 ft.
Længde (metrisk) 18.3 m
Emballagemængde 4 Pk.
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19 mm
Klæbende type Trykfølsomt klæbemiddel
Farve Sort
Type Floor Tape