Få mere at vide
SLC22A10 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3675.00 DKK
Tekniske data
Antigen SLC22A10
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18350900
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-91568
100 μL
3675.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
SLC22A10 Polyclonal specifically detects SLC22A10 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
SLC22A10
Polyclonal
Rabbit
Human
member 10, solute carrier family 22, member 10
SLC22A10
IgG
Western Blot
Unconjugated
RUO
NP_001034841
387775
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC22A10. Peptide sequence QTLRVALACLGIGCSAATFSSVAVHFIELIPTVLRARASGIDLTASRIGA.
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater