Få mere at vide
Bollé Safety Slam sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12689200 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsefarve:
Gul
Skygge 1.7
Skygge 3
Skygge 5
Linsebelægning:
Anti-tåge, Stødresistent, Ridsefast
Slagfast, Ridsefast
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve Linsebelægning Pakningsstørrelse
12689200 Skygge 1.7 Slagfast, Ridsefast Hver
12679200 Gul Anti-tåge, Stødresistent, Ridsefast Hver
12699200 Skygge 3 Slagfast, Ridsefast Hver
12609210 Skygge 5 Slagfast, Ridsefast Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12689200 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. SLAWPCC2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.03 DKK
    73.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.18 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Stilfuld, nem at bære, giver beskyttelse til enhver tid og tilbyder uovertruffen komfort.
  • Stilfuld.
  • Let at have på.
  • Beskyttelse til enhver tid.
  • Uovertruffen komfort.
  • EN 166: Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod daglige risici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv.
  • EN 170, Risici i forbindelse med stråling - UV-beskyttelse: Beskyttelsen filtrerer ultraviolet stråling. Denne type beskyttelse anbefales især under aktiviteter, hvor kilden til ultraviolet stråling er fremherskende, såsom kviksølvdamplamper, aktiniske eller bakteriedræbende midler. Anvendelsesniveauer: 2-1.2, 2C-1.2 Linsefarve: Klar, blå, gul eller grøn. Tilføjelse af koden 'C' indikerer god farvegenkendelse af indehaveren.
  • Mekanisk risiko F - Mekanisk risiko - Lav energipåvirkning:& Lavenergipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45 m/s.
  • Mekanisk risiko T - Højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer: Bogstavet T, umiddelbart efter symbolet for mekanisk styrke, tillader brug for højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
  • Optisk klasse: Klasse 1, kontinuerligt arbejde, slidt permanent.
  • CE, europæisk standard: Ramme mærket for at angive opfyldelse af CE-standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Slagfast, Ridsefast
Oversigt Model SLAWPCC2
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN166, EN170, EN172, EN175/1.7, Mekanisk risiko F/T, Optisk klasse 1, CE
Linsefarve Skygge 1.7
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Svejsning, beskyttelse, kontinuerligt slid
nr. pr. sag 200/Cs.
nr. pr. pakke 1/pose, 10/Pk.
Vægt (metrisk) 24 g
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat